Acide 3-(4-aminophényl)propionique
Synonyms: 4-Aminohydrocinnamic acid, 3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
002500-5G 002500-25G
FLUO002500-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002500-5G FLUO002500-25G
Acide 3-(4-aminophényl)propionique
3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017118
Numéro CAS: 2393-17-1
EINECS: 219-245-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité