Isothiocyanate de 4-isopropylphényle
002627-5G 002627-1G 002627-25G
FLUO002627-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002627-5G FLUO002627-1G FLUO002627-25G
Isothiocyanate de 4-isopropylphényle
Isothiocyanate de 4-isopropylphényle
Formule: C₁₀H₁₁NS
MW: 177,27 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022060
Numéro CAS: 89007-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité