4,4'-Difluorobenzophénone
Attention
Synonyms: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
002692-50G 002692-250G 002692-1KG
FLUO002692-50GEA 0 EUR InStock
FLUO002692-50G FLUO002692-250G FLUO002692-1KG
4,4'-Difluorobenzophénone
4,4'-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 140…141 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000353
Numéro CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité