2,4-Diméthylthiazole
002760-25G 002760-100G 002760-5G
FLUO002760-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002760-25G FLUO002760-100G FLUO002760-5G
2,4-Diméthylthiazole
2,4-Diméthylthiazole
Formule: C₅H₇NS
MW: 113,18 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0601 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00014509
Numéro CAS: 541-58-2
EINECS: 208-786-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité