2-Éthoxythiazole
002763-5G 002763-25G
FLUO002763-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002763-5G FLUO002763-25G
2-Éthoxythiazole
2-Éthoxythiazole
Formule: C₅H₇NOS
MW: 129,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055026
Numéro CAS: 15679-19-3
EINECS: 239-760-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité