4-Méthylthiazole
002765-25G 002765-100G
FLUO002765-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002765-25G FLUO002765-100G
4-Méthylthiazole
4-Méthylthiazole
Formule: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1187 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005340
Numéro CAS: 693-95-8
EINECS: 211-764-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité