Thiazole
002766-5G 002766-25G
FLUO002766-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002766-5G FLUO002766-25G
Thiazole
Thiazole
Formule: C₃H₃NS
MW: 85,13 g/mol
Point d'ébullition: 116.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005315
Numéro CAS: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
Merck Index: 12,09442
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité