6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Synonyms: 6-Hydroxy-1H-pyrimidin-4-one
002991-100G 002991-500G 002991-25G
FLUO002991-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002991-100G FLUO002991-500G FLUO002991-25G
6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Formule: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00016733
Numéro CAS: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité