Acide tétrafluorophtalique
003055-5G 003055-25G 003055-100G
FLUO003055-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003055-5G FLUO003055-25G FLUO003055-100G
Acide tétrafluorophtalique
Acide tétrafluorophtalique
Formule: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,1 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…156 °C
Numéro MDL: MFCD00002407
Numéro CAS: 652-03-9
EINECS: 211-483-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité