α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3,4-Diaminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
003179-5G 003179-25G
FLUO003179-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003179-5G FLUO003179-25G
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène
Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 58 °C
Numéro MDL: MFCD00042456
Numéro CAS: 368-71-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité