α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluène
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine, 5-(Trifluoromethyl)-m-phenylenediamine, 5-Trifluoromethyl-1,3-phenylenediamine, 5-(Trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine, 3,5-Diaminobenzotrifluoride
003180-5G 003180-1G 003180-25G
FLUO003180-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003180-5G FLUO003180-1G FLUO003180-25G
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluène
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluène
Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014776
Numéro CAS: 368-53-6
EINECS: 206-708-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité