α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène
Synonyms: 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-p-xylene
003569-100G 003569-500G
FLUO003569-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003569-100G FLUO003569-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène
Formule: C₈H₄F₆
MW: 214,11 g/mol
Point d'ébullition: 113…115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,3808 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000402
Numéro CAS: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité