5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine
Synonyms: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-4-methoxybenzotrifluoride
003998-5G 003998-25G
FLUO003998-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003998-5G FLUO003998-25G
5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine
5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59 °C
Numéro MDL: MFCD00042486
Numéro CAS: 349-65-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité