3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluorure
Synonyms: 3-Bromo-4,5-diamino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
004175-1G 004175-5G
FLUO004175-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004175-1G FLUO004175-5G
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluorure
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluorure
Formule: C₇H₆BrF₃N₂
MW: 255,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042484
Numéro CAS: 113170-72-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité