2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
004308-1G 004308-5G 004308-25G
FLUO004308-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004308-1G FLUO004308-5G FLUO004308-25G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153086
Numéro CAS: 50488-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité