2-Chloro-4-fluorobenzylamine
004441-1G 004441-5G 004441-25G
FLUO004441-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004441-1G FLUO004441-5G FLUO004441-25G
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (15 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00042532
Numéro CAS: 15205-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité