2-Chloro-6-fluorobenzylamine
004442-1G 004442-5G 004442-25G
FLUO004442-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004442-1G FLUO004442-5G FLUO004442-25G
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00042458
Numéro CAS: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité