3-Chloro-4-fluorobenzylamine
004443-5G 004443-25G
FLUO004443-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004443-5G FLUO004443-25G
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C (15 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00042507
Numéro CAS: 72235-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité