1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
004452-25G 004452-100G 004452-10G
FLUO004452-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004452-25G FLUO004452-100G FLUO004452-10G
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051774
Numéro CAS: 101335-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité