5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène
004485-25G 004485-100G
FLUO004485-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004485-25G FLUO004485-100G
5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène
5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,45 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042579
Numéro CAS: 23399-77-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité