2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
CFF601.1 004552-100G 004552-25G
CHMPCFF601.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF601.1 FLUO004552-100G FLUO004552-25G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042225
Numéro CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité