4-Fluoro-o-phénylènediamine
Synonyms: 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
004630-25G 004630-5G
FLUO004630-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004630-25G FLUO004630-5G
4-Fluoro-o-phénylènediamine
4-Fluoro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₇FN₂
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00042228
Numéro CAS: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité