3,5-Dichloro-4-iodo-α,α,α-trifluorotoluène
004721-1G 004721-5G
FLUO004721-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004721-1G FLUO004721-5G
3,5-Dichloro-4-iodo-α,α,α-trifluorotoluène
3,5-Dichloro-4-iodo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₂F₃I
MW: 340,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084997
Numéro CAS: 175205-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité