N-Hydroxysuccinimide
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
005022-100G 005022-250G
FLUO005022-100GEA 0 EUR InStock
FLUO005022-100G FLUO005022-250G
N-Hydroxysuccinimide
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115,09 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité