3-Méthylfuranne
005088-1G 005088-5G
FLUO005088-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005088-1G FLUO005088-5G
3-Méthylfuranne
3-Méthylfuranne
Formule: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C (1013 hPa)
Densité: 0.923 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00060134
Numéro CAS: 930-27-8
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité