2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine
CFF600.0.5 005218-1G 005218-5G
CHMPCFF600.0.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF600.0.5 FLUO005218-1G FLUO005218-5G
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Point d'ébullition: 146…147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.411 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042224
Numéro CAS: 81565-18-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité