3,4-Dichlorobenzoylacétonitrile
Synonyms: 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
005493-1G 005493-5G
FLUO005493-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005493-1G FLUO005493-5G
3,4-Dichlorobenzoylacétonitrile
3,4-Dichlorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₅Cl₂NO
MW: 214,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067919
Numéro CAS: 4640-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité