5-Bromo-2,3-difluorophénol
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
005581-5G 005581-25G
FLUO005581-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005581-5G FLUO005581-25G
5-Bromo-2,3-difluorophénol
5-Bromo-2,3-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631350
Numéro CAS: 186590-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité