3-Chloro-2,6-difluoroanisole
Synonyms: 1-Chloro-2,4-difluoro-3-methoxybenzene
005585-1G 005585-5G
FLUO005585-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005585-1G FLUO005585-5G
3-Chloro-2,6-difluoroanisole
3-Chloro-2,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631331
Numéro CAS: 261762-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité