3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
005628-1G 005628-5G
FLUO005628-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005628-1G FLUO005628-5G
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD01631391
Numéro CAS: 72235-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité