α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
005630-1G 005630-50G 005630-10G
FLUO005630-1GEA 11.69 EUR InStock
FLUO005630-1G FLUO005630-50G FLUO005630-10G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point de fusion: 33…35 °C
Numéro MDL: MFCD00236025
Numéro CAS: 45767-66-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité