3-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
005799-1G 005799-5G
FLUO005799-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005799-1G FLUO005799-5G
3-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
3-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631534
Numéro CAS: 145075-44-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité