4-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methylbenzene
005800-1G 005800-5G 005800-10G
FLUO005800-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005800-1G FLUO005800-5G FLUO005800-10G
4-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure
4-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631425
Numéro CAS: 261951-70-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité