5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
005801-1G 005801-5G 005801-10G
FLUO005801-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005801-1G FLUO005801-5G FLUO005801-10G
5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure
5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631528
Numéro CAS: 261951-71-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité