5-Bromonicotinonitrile
Synonyms: 5-Bromopyridine-3-carbonitrile, 3-Bromopyridine-5-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyanopyridine, 3-Bromo-5-cyanopyridine
CFF361.2.5 CFF361.10 CFF361.50 005886-5G 005886-25G 005886-1G
CHMPCFF361.2.5EA 300 EUR InStock
CHMPCFF361.2.5 CHMPCFF361.10 CHMPCFF361.50 FLUO005886-5G FLUO005886-25G FLUO005886-1G
5-Bromonicotinonitrile
5-Bromonicotinonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00174363
Numéro CAS: 35590-37-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité