3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
006021-25G 006021-5G
FLUO006021-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006021-25G FLUO006021-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₉H₇F₆N
MW: 243,15 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 46…55 °C
Numéro MDL: MFCD00009909
Numéro CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité