2,4-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
006022-5G 006022-1G
FLUO006022-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006022-5G FLUO006022-1G
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1.637 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010306
Numéro CAS: 140690-56-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité