p-Fluorotoluène-α-thiol
Synonyms: p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
006206-25G 006206-5G
FLUO006206-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006206-25G FLUO006206-5G
p-Fluorotoluène-α-thiol
p-Fluorotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 37 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.157 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040724
Numéro CAS: 15894-04-9
EINECS: 240-031-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité