6-Fluoro-m-anisaldéhyde
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
006264-5G 006264-25G
FLUO006264-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006264-5G FLUO006264-25G
6-Fluoro-m-anisaldéhyde
6-Fluoro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070795
Numéro CAS: 105728-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité