5-Fluoro-o-toluonitrile
006279-1G 006279-5G
FLUO006279-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006279-1G FLUO006279-5G
5-Fluoro-o-toluonitrile
5-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…46 °C
Numéro MDL: MFCD00042295
Numéro CAS: 77532-79-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité