Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure

Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene

006281-1G 006281-5G
FLUO006281-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006281-1G FLUO006281-5G
2-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure
2-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure


Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C (10 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00042470
Numéro CAS: 151412-12-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité