2-(2-Fluorophényl)ethanol
Synonyms: 2-Fluorophenethyl alcohol
006314-5G 006314-25G
FLUO006314-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006314-5G FLUO006314-25G
2-(2-Fluorophényl)ethanol
2-(2-Fluorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Point d'ébullition: 104…106 °C (14 mmHg)
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002887
Numéro CAS: 50919-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité