2-Fluorophénétole
Synonyms: 1-Ethoxy-2-fluorobenzene, 2-Fluorophenyl ethyl ether, 1-Fluoro-2-ethoxybenzene
006316-1G 006316-5G
FLUO006316-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006316-1G FLUO006316-5G
2-Fluorophénétole
2-Fluorophénétole
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017909
Numéro CAS: 451-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité