2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
006381-1G 006381-5G 006381-10G
FLUO006381-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006381-1G FLUO006381-5G FLUO006381-10G
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C (1013 hPa)
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061310
Numéro CAS: 89763-93-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité