2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
006382-1G 006382-5G 006382-25G
FLUO006382-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006382-1G FLUO006382-5G FLUO006382-25G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061311
Numéro CAS: 146137-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité