3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Synonyms: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
006384-1G 006384-5G 006384-10G
FLUO006384-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006384-1G FLUO006384-5G FLUO006384-10G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061312
Numéro CAS: 188815-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité