3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
Synonyms: (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
006419-1G 006419-5G
FLUO006419-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006419-1G FLUO006419-5G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Densité: 1,319 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061163
Numéro CAS: 150517-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité