4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
Synonyms: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
006421-1G 006421-5G 006421-10G
FLUO006421-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006421-1G FLUO006421-5G FLUO006421-10G
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00070814
Numéro CAS: 67515-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité