4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
006428-1G 006428-5G
FLUO006428-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006428-1G FLUO006428-5G
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00061177
Numéro CAS: 184970-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité