2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
CFF659.0.5 CFF659.1 006761.5G 006761-10G 006761-1G 006761-25G
CHMPCFF659.0.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF659.0.5 CHMPCFF659.1 FLUO006761.5G FLUO006761-10G FLUO006761-1G FLUO006761-25G
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153202
Numéro CAS: 121643-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité